Learn More
Tetraethylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetraethylammonium bromide |
Schmelzpunkt | 285.0°C |
Farbe | Weiß bis Creme-farben |
Verlust bei Trocknung | 1.0% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (C2H5)4NBr |
Menge | 50 g |
Beilstein | 04,104 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.