Learn More
Tetraethylammoniumbromid, 98+ %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10000360 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10000360 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10000360 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/0620/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 285°C
CAS 71-91-0
Farbe Cremefarben
pH 6.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Summenformel C8H20BrN
MDL-Nummer 11825
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
InChI-Schlüssel HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
IUPAC-Name Tetraethylazanium;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 210.159
PubChem CID 6285
Formelmasse 210.16g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium bromide
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.