Learn More
Tetraethylethyl-Ethylphosphonat, TRC
Artikelnummer. 30421100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421100 500 mg 500 Milligramm
30415020 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30421100 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT204628500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 995-32-4
Summenformel C10H24O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 302.24
Synonym Phosphonic acid, P,P'-1,2-ethanediylbis-, P,P,P',P'-tetraethyl ester, Phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis-, tetraethyl ester (9CI), Phosphonic acid, ethylenedi-, tetraethyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Bis(diethoxyphosphinyl)ethane, 1,2-Bis(diethoxyphosphoryl)ethane, 1,2-Bis(diethylphosphonyl)ethane, 1,2-Ethylenediphosphonic acid tetraethyl ester, Ethane-1,2-diphosphonic acid tetraethyl ester, Tetraethyl ethylenebis(phosphonate), Tetraethyl ethylenediphosphonate
IUPAC-Name 1,2-Bis(diethoxyphosphoryl)ethan
SMILES CCOP(=O)(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyl Ethylenephosphonate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H24O6P2/c1-5-13-17(11,14-6-2)9-10-18(12,15-7-3)16-8-4/h5-10H2,1-4H3
Formelmasse 302.1048