Learn More
Tetraethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetraethoxysilan ist das Hauptvorläufermaterial für die Synthese von Zeolithen und Siliziumdioxid, die in der Halbleiterindustrie zum Einsatz kommen. Es wird häufig als Quervernetzer in Siliziumpolymeren und in Aerogel-Präparaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und 2-Propanol.
Hinweise
Wird in Wasser zersetzt. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetraethoxysilane |
| Schmelzpunkt | -85°C |
| Dichte | 0.934 |
| Siedepunkt | 168°C |
| Flammpunkt | 46°C (116°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Geruch | Pleasant |
| Strukturformel | (C2H5O)4Si |
| Brechungsindex | 1.383 |
| Menge | 100 mL |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tetraethoxysilane
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl silicate