Learn More
Tetradecansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as a flow Agent and emulsifier. Used in artificial orris fragrances. Employed as anionic/nonionic Surfactants in soaps and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Flussmittel und Emulgator eingesetzt. Wird in künstlichen Orris-Duftstoffen verwendet. Wird als anionische/nichtionische Tenside in Seifen und Detergenzien eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetradecanoic acid |
| Schmelzpunkt | 53°C to 56°C |
| Dichte | 0.862 |
| Siedepunkt | 326°C |
| Flammpunkt | 175°C (347°F) |
| Menge | 2500 g |
| Beilstein | 508624 |
| Merck Index | 14,6333 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 228.38 |
| Mehr anzeigen |