Learn More
Tetradecanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetradecylamine |
| CAS | 2016-42-4 |
| Summenformel | C14 H31 N |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-Tetradecanamine (9CI','ACI), Tetradecylamine (6CI','8CI), 1-Aminotetradecane, 1-Tetradecylamine, Alamine 5D, Armeen 14, Armeen 14D, Farmin 40D, Monotetradecylamine, Myristylamine, n-Tetradecylamine, Nissan Amine MB, NSC 66437, Tetradecanamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCN |
| IUPAC-Name | Tetradecan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 213.4 |
| Formelmasse | 213.2457 |