Learn More
Tetracyclohexyltin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049701
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11363487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018822.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1449-55-4 | C24H44Sn | 451.326 g/mol
It is used as the ion carrier for the construction of a highly selective salicylate sensor. This sensor shows a Nernstian response to salicylate ions over a very wide concentration (1.0 × 10-7-1.0 × 10-1 M) in a pH range of 5.5-10.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1449-55-4
Summenformel C24H44Sn
Molekulargewicht (g/mol) 451.326
MDL-Nummer MFCD00014278
InChI-Schlüssel JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn
PubChem CID 74056
IUPAC-Name Tetracyclohexylstannan
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracyclohexyltin
Schmelzpunkt 241°C to 250°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3146
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (8.1E-9 g/L) (25°C),
Formelmasse 451.31
Physikalische Form Pulver