missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetracyclinhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 17984285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17984285 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17984285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2914001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 64-75-5
Summenformel C22 H24 N2 O8 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 480.9
Synonym Tetracycline hydrochloride, Oxytetracycline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-Naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-, (-)-Tetracycline hydrochloride, Achro, Achromycin hydrochloride, Ala-Tet, Ambracyn, Bristaciclina, Bristacycline, Cancycline-250, Cefracycline, Criseociclina, Cyclopar, Diocyclin, Dumocyclin, Helvecyclin, Heromycin, Hostacyclin, Hostacycline, Imex, Laudin, Medamycin, Neocycline B, Paltet, Panmycin hydrochloride, Partrex, Polycycline hydrochloride, Polyotic ointment, Purocyclina, Quadracyclin, Remicyclin, Riocyclin, Ro-Cycline, Robitet, Sanclomycine, Steclin, Subamycin, Supramycin, Sustamycin, Talcin, Tefilin, Tet-Cy, TetraSURE, Tetrabakat, Tetrabid, Tetrablet, Tetrabon, Tetracaps, Tetrachel, Tetracompren, Tetracycline chlorohydrate, Tetracyklin, Tetracyn, Tetrakap, Tetralution, Tetramavan, Tetrosol, Topicycline, Triphacyclin, Unicin, Vetquamycin 324
IUPAC-Name (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,6,10,12,12a-Pentahydroxy-6-methyl-1,11-Dioxo-4,4a,5,5a-Tetrahydrotracenon-2-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetracycline Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
Formelmasse 480.1299
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.