Learn More
Tetracyclinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17930396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17930396 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17930396 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0452.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tetracyclin-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracycline Hydrochloride
CAS 64-75-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tetracycline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H24 N2 O8 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Oxytetracycline Hydrochloride Imp. B (EP), Oxytetracycline Imp. B (EP), Tetracycline Hydrochloride, Oxytetracycline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-Naphthacenecarboxamide monohydrochloride, (-)-Tetracycline hydrochloride, Achro, Achromycin hydrochloride, Ala-Tet, Ambracyn, Bristaciclina, Bristacycline, Cancycline-250, Cefracycline, Criseociclina, Cyclopar, Diocyclin, Dumocyclin, Helvecyclin, Hostacyclin, Hostacycline, Imex, Medamycin, Neocycline B, Paltet, Panmycin hydrochloride, Partrex, Polycycline hydrochloride, Polyotic ointment, Purocyclina, Quadracyclin, Remicyclin, Riocyclin, Ro-Cycline, Robitet, Sanclomycine, Steclin, Subamycin, Supramycin, Sustamycin, Tefilin, Tet-Cy, TetraSURE, Tetrabakat, Tetrabid, Tetrablet, Tetrabon, Tetracaps, Tetrachel, Tetracompren, Tetracycline chlorohydrate, Tetracycline hydrochloride, Tetracyklin, Tetracyn, Tetrakap, Tetralution, Tetramavan, Tetrosol, Topicycline, Totomycin, Triphacyclin, Unicin, Vetquamycin 324, Oxytetracycline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Oxytetracycline Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
IUPAC-Name (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 480.9
Menge 500 mg
Formelmasse 480,1299 g/mol