Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetracyclin-Hydrochlorid, 'kann als sek. Standard verwendet werden'
Artikelnummer. 10626784 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10626784 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10695272 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626784 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 233100025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tetracyclin-Hydrochlorid, CAS-Nr. 64-75-5, ist ein Breitbandantibiotikum, das sowohl gramnegative als auch grampositive Bakterien angreift.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Tetracyclin-Hydrochlorid ist das Hydrochloridsalz des Antibiotikums Tetracyclin
  • Tetracyclin blockiert die Aminoacyl-tRNA-Bindung während der bakteriellen Proteinsynthese
  • Tetracyclin ist ein Breitbandantibiotikum auf Naphthacenbasis, das das Wachstum von sowohl grampositiven als auch gramnegativen Bakterien hemmt
Anwendungen
  • Tetracyclin kann als Selektionsmittel in Zellkulturen verwendet werden
  • Außerdem kann es zur Aktivierung der Expression induzierbarer Genen in genetisch veränderten Zellen verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-75-5
Summenformel C22H25ClN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 480.898
MDL-Nummer MFCD00078142
InChI-Schlüssel HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
PubChem CID 129628373
IUPAC-Name (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamidhydrochlorid
SMILES CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracycline hydrochloride
Typ Tetracycline Hydrochloride
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 223.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung − 252.00
Farbe Gelb
Menge 2.5 g
Beilstein 14, IV, 2625
Merck Index 15, 9341
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: soluble in ethanol: 5g/L, insoluble in ether, hydrocarbons and acetone
Formelmasse 480.9
Reinheit (%) ≥95 (anhydrous and solvent free), 80 wt% (as is, calculated)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.