Learn More
Tetracyanoethylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481678
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481678 5 g 5 Gramm
11471678 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13945.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 670-54-2 | C6N4 | 128.094 g/mol
Used for postfunctional addition to polyphenylacetylene derivatives to change the oxygen permeability. As reactant for Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes2 and TCBD derivatives, Thermal addition reaction with alkynes, One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds, Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films, Biotransformation by Botrytis cinerea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird für die postfunktionelle Zugabe von Polyphenylacetylen-Derivaten verwendet, um die Sauerstoffdurchlässigkeit zu ändern. Als Reaktionsmittel für die regioselektive [2+2] Cycloadditionsreaktion zur Herstellung von BODIPY2-Farbstoffen und TCBD-Derivaten. Thermische Additionsreaktion mit Alkynen, Eintopfreaktionen mit nukleophilen Reagenzien, die aromatische Cyanovinylverbindungen bilden, Synthese von Kobalttetracyanoethylen-Folien, Biotransformation durch Botrytis cinerea.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Benzol, Toluol, Wasser (Hydrolyse zu HCN) und Äther (leicht).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 670-54-2
Summenformel C6N4
Molekulargewicht (g/mol) 128.094
MDL-Nummer MFCD00001850
InChI-Schlüssel NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetracyanoethylene, tetracyanoethene, ethylenetetracarbonitrile, tcne, ethenetetracarbonitrile, ethene, tetracyano, 1,1,2,2-ethenetetracarbonitrile, tetrakyanethylen, 1,1,2,2-tetracyanoethene, 1,1,2,2-tetracyanoethylene
PubChem CID 12635
IUPAC-Name Ethen-1,1,2,2-Tetracarbonitril
SMILES C(#N)C(=C(C#N)C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracyanoethylene
Schmelzpunkt 197°C to 199°C
Dichte 1.348
Siedepunkt 223°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1679885
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9195
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,benzene,toluene,water (hydrolyses to form HCN),and ether (slightly).
Formelmasse 128.09
Reinheit (%) 98%