Learn More
WTW™ Leitfähigkeitsmesszelle, digital TetraCon™ 925 -3 .
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die IDS Leitfähigkeitsmesszellen – Messungen von reinem Wasser bis hin zu konzentrierten Lösungen mit bewährter Zwei- und Vier-Elektroden-Technologie
- Bewährte 2 und 4 Elektrodentechnologie
- Einfachste Handhabung, robustes Design
- Breites Einsatzgebiet – von reinem Wasser bis zu hochkonzentrierten Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 4 Elektroden, Graphit |
| Länge (metrisch) Kabel | 3 m |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Durchmesser (metrisch) Körper | 15,3 mm |
| Länge (metrisch) | 120 mm |