Learn More
WTW™ TetraCon 325-15, 4-Elektrodenmeßzelle mit integriertem Temperaturfühler, 15 m Kabel
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | 0,475 cm-1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Leitfähigkeitsmessungen in Tiefen bis 20 m |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°C to 90°C |
| Typ | Standard Conductivity Cell |
| Durchmesser (metrisch) Körper | 15.3 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 15 m |
| Material | Epoxidharz/Graphit |
| Enthält | 4-electrode, temperature sensor, 15m Length cable and waterproof plug |
| IP-Schutzart | IP68 |
| Modell | TetraCon™ 325-15 |