Learn More
Tetrachlorophthalsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30415102
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415102 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415102 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT291510250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorophthalic Anhydride
CAS 117-08-8
Summenformel C8Cl4O3
Menge 250 g
Synonym Tetrachlorophthalic Anhydride, 1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic Anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 1484, Niagathal, Tetrachlorophthalic Acid Anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrachlor-2-benzofuran-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 285.9
Formelmasse 283.8602