Learn More
Tetrachlorphthalsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10408510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10408510 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10225680 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 157792500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 117-08-8 | C8Cl4O3 | 285.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-08-8 , 118-74-1
Summenformel C8Cl4O3
Molekulargewicht (g/mol) 285.89
MDL-Nummer MFCD00005920
InChI-Schlüssel AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachlorophthalic anhydride, tetrathal, 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, niagathal, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro, phthalic anhydride, tetrachloro, 4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, unii-76glw0lbek, ccris 6202
PubChem CID 8326
ChEBI CHEBI:59097
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrachlor-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorophthalic anhydride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 254.0°C to 258.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 349.0°C to 354.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Beilstein 17, 484
Fieser 15,300
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.8 mg/l (21°C). Other solubilities: hydrolysis to acid in water
Formelmasse 285.89
Reinheit (%) 98%
Unlösliche Stoffe 0.5% max. (10 g in 100 ml 1 M NaOH)
Physikalische Form Flocken