Learn More
Tetrachlorhydrochinon, TRC
Artikelnummer. 30419199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419199 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419199 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2922882.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorohydroquinone
CAS 87-87-6
Summenformel C6 H2 Cl4 O2
Menge 2.5 g
Synonym 1,4-Benzenediol','2,3,5,6-tetrachloro- (9CI','ACI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzenediol (ACI), Hydroquinone','tetrachloro- (6CI','7CI','8CI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,3,5,6-Tetrachlorohydroquinone, Dihydro-p-chloranil, Nordrosophilin A, NSC 100888, NSC 4858, Perchlorohydroquinone, Tetrachloro-1,4-benzenediol, Tetrachloro-1,4-hydroquinone, Tetrachloro-p-benzohydroquinone, Tetrachloro-p-hydroquinone, Tetrachlorobenzoquinol
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H
SMILES Oc1c(Cl)c(Cl)c(O)c(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrachlorbenzol-1,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 247.89
Formelmasse 245.8809