Learn More
Tetrachlorethylen, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
10 L
800 kg
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
800 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrachlorethylen |
| Dichte | 1.623 g/ml bei 25 °C |
| Strukturformel | CCl2=CCl2 |
| Menge | 1 l |
| UN-Nummer | 1897 |
| Beilstein | 1361721 |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2-Tetrachloroethen |
| Dampfdichte | 5.83 (vs. Luft) |
| Formelmasse | 165.83 mol |
| Dampfdruck | 13 mmHg (20 °C), 19 mmHg (25 °C) |
| Mehr anzeigen |