Learn More
Tetrachlorethylen, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Spezifikation
Schmelzpunkt | -22°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 120°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Formelmasse | 165.83g/mol |
Dampfdruck | 18mbar at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |