Learn More
Tetrachlorethylen, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -22°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 120°C |
| Verpackung | Metallkanister |
| Menge | 25 L |
| Formelmasse | 165.83g/mol |
| Dampfdruck | 18mbar at 20°C |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrachloroethylene
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.