Learn More
Tetrachlorethylen, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15508624 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15508624 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
15518624 4 l Enghalsflasche aus braunem Glas 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15508624 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 946501
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 127-18-4
Summenformel C2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 165.82
MDL-Nummer MFCD00000834
InChI-Schlüssel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tetrachlorethylen, Tetrachloroethen, Perchlorethylen, Per, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, Kohlenstoffdichlorid, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachloroethen
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorethylen
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Menge 500 ml
Relative Dichte 1 l = 1.62 kg
Formelmasse 165.83
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.