Learn More
Tetrachlorethylen, 99+%, spektrophotometrische Qualität
Artikelnummer. 10215840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10215840 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10072050 1 L Glasflasche 1 Liter
11944481 10 L Metallfass 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215840 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 167890025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 127-18-4 | C₂Cl₄ | 165,82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-18-4
Summenformel C2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 165.82
MDL-Nummer MFCD00000834
InChI-Schlüssel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachloroethylene
Extinktion (1cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.03 max. at 400nm, 0.05 max. at 350nm, 0.1 max. at 305nm, 0.3 max. at 295nm, 1 max. at 290nm
Hinweise zur Zersetzung >150°C
Dichte 1.6250g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C=CCl2
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 187
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Merck Index 15, 9335
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachloroethen
Formelmasse 165.83
Dampfdruck 18mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥99.0% (GC)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloroethylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke