Learn More
Tetrachlorethylen, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676722 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10676722 1 L Glasflasche 1 Liter
10254900 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10397160 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10469803 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10676722 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 CHF
    109.00 CHF / 1 Liter
    Sparen 4.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tetrachlorethylen, 99 %, C2Cl4, CAS-Nummer 127-18-4, Ankilostin, Kohlenstoffdichlorid, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, perc, Perchlorethylen, Perchlorethylen, Tetrachlorethylen, Tetrachlorethen, Tetrachlorethylen, 2,5 l, max. 0,003 % (NaOH), 98,5 % min. (GC), 01, 187
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-18-4
Summenformel C2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 165.82
MDL-Nummer MFCD00000834
InChI-Schlüssel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachloroethen
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachloroethylene
Alkalinität 0.003% max. (NaOH)
Schmelzpunkt -22.0°C
Dichte 1.6250g/mL
Siedepunkt 120.0°C to 122.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C=CCl2
Brechungsindex 1.505
Menge 1 L
Beilstein 01, 187
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Merck Index 15, 9335
Relative Dichte 1.625
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, oils, chloroform, and benzene
Viskosität 0.89 mPa.s (20°C)
Formelmasse 165.83
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloroethylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.