Learn More
Tetrachlorethylen ,≥99.5 %, Honeywell™
Catalog Number 15651550
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 L
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
127-18-4
C2Cl4
165.82
MFCD00000834
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Tetrachlorethylen, Tetrachloroethen, Perchlorethylen, Per, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, Kohlenstoffdichlorid, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
31373
CHEBI:17300
Tetrachloroethen
ClC(Cl)=C(Cl)Cl
127-18-4
C2Cl4
165.82
MFCD00000834
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Tetrachlorethylen, Tetrachloroethen, Perchlorethylen, Per, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, Kohlenstoffdichlorid, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
31373
CHEBI:17300
Tetrachloroethen
ClC(Cl)=C(Cl)Cl
≥ 99.5 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrachlorethylen
Schmelzpunkt -22 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.623 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 121 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl2=CCl2
Brechungsindex n20/D 1.505 (Lit.)
Menge 6 x 1 l
UN-Nummer UN1897
Beilstein 1361721
Dampfdichte 5.83 (vs. Luft)
Formelmasse 165.83 mol
Dampfdruck 13 mmHg (20 °C), 19 mmHg (25 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Physikalische Form Flüssig