Learn More
Tetrachlorcyclopropen, TRC
Artikelnummer. 30425003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30425003 1 g
30426583 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425003 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2915081G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6262-42-6
Summenformel C3Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 177.84
Synonym Perchlorocyclopropene, 1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene
IUPAC-Name 1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropen
SMILES ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorocyclopropene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
Formelmasse 175.8754