Learn More
Tetrachlorbis-(Tetrahydrofuran)-Titan(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324517
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324517 2 g 2 Gramm
11304517 10 g 10 Gramm
11314517 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039594.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31011-57-1
Summenformel C8H16Cl4O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 333.881
MDL-Nummer MFCD00077884
InChI-Schlüssel LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
Synonym tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium, tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium iv, bis tetrahydrofuran ; titanium tetrachloride, titanium iv chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 10958563
IUPAC-Name Oxolan;Tetrachlortitan
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV)
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Farbe Gelb
Flammpunkt −17° (1°F)
Menge 2 g
UN-Nummer UN2925
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 333.91
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver/Kristalle