Learn More
Tetrachlorgold(III)-säure Trihydrat, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11964351
Marke: Thermo Scientific Acros 411070250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tetrachlorogold(III)säure Trihydrat, >-49,0 % (Au), HAuCl4.3H2O, CAS-Nummer-16961-25-4, Gold-Trichloridsäure-Trihydrat, Chlorogoldsäure-Trihydrat, 1 g, orange, 393,83, ACS-Reagenz, GHS-Signalwort:Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16961-25-4
Summenformel AuCl4H
Molekulargewicht (g/mol) 339.77
InChI-Schlüssel VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
Farbe Orange
Physikalische Form Glitzerndes kristallines Pulver oder Klümpchen
Menge 25 g
Strukturformel HAuCl4·3H2O
Merck Index 15,212
Synonym Chloroauric acid trihydrate, Gold trichloride acid trihydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 393.83
Reinheit (%) ≥49.0% (Au)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.