Learn More
Tetrachlorgold(III)-säure Trihydrat, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10669273 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10669273 5 g Glasflasche 5 Gramm
10462971 1 g Glasflasche 1 Gramm
11964351 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10669273 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 411070050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Tetrachlorogold(III)säure Trihydrat, >-49,0 % (Au), HAuCl4.3H2O, CAS-Nummer-16961-25-4, Gold-Trichloridsäure-Trihydrat, Chlorogoldsäure-Trihydrat, 1 g, orange, 393,83, ACS-Reagenz, GHS-Signalwort:Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16961-25-4
Summenformel AuCl4H
Molekulargewicht (g/mol) 339.77
InChI-Schlüssel VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
Farbe Orange
Physikalische Form Glitzerndes kristallines Pulver oder Klümpchen
Menge 5 g
Strukturformel HAuCl4·3H2O
Merck Index 15,212
Synonym Chloroauric acid trihydrate, Gold trichloride acid trihydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 393.83
Reinheit (%) ≥49.0% (Au)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.