Learn More
Tetrabutylammoniumphosphat monobasische Lösung 1,0 m in H2O, TRC
Artikelnummer. 30449216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449216 10 mL 10 Milliliter
30454621 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30449216 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT31073510ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5574-97-0
Summenformel C16 H36 N . H2 P O4
Molekulargewicht (g/mol) 339.45
Synonym Tetrabutylammonium Dihydrogen Phosphate, Tbap, Tetrabutylammonium Phosphate
IUPAC-Name Dihydrogenphosphat;tetrabutylazanium
SMILES Cccc[N+](Cccc)(Cccc)Cccc.Op(=O)(O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium Phosphate
Menge 10 mL
InChI-Formel InChI=1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Formelmasse 339.2538
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0 M