Learn More
Tetrabutylammoniumphosphat, monobasisch, 0.5 M in Wasser mit HPLC-Gütegrad, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228981 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10526412
Marke: Thermo Scientific 420170250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Ionenpaar-Chromatographie, Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100.0°C
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 7732-18-5
Physikalische Form Lösung
Menge 25 mL
Summenformel C16H38NO4P
Strukturformel (CH3(CH2)3)4NH2PO4
MDL-Nummer MFCD00064526
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
InChI-Schlüssel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Dihydrogenphosphat;tetrabutylazanium
Molekulargewicht (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formelmasse 339.45
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.48 to 0.52M
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.01
Dichte 1.0100g/mL