Learn More
Tetrabutylammoniumphosphat, monobasisch, 0.5 M in Wasser mit HPLC-Gütegrad, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935451 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11935451 500 mL 500 Milliliter
10526412 25 mL 25 Milliliter
10512204 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935451 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 420175000
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Ionenpaar-Chromatographie, Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100.0°C
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 7732-18-5
Physikalische Form Lösung
Menge 500 mL
Summenformel C16H38NO4P
Strukturformel (CH3(CH2)3)4NH2PO4
MDL-Nummer MFCD00064526
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
InChI-Schlüssel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Dihydrogenphosphat;tetrabutylazanium
Molekulargewicht (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formelmasse 339.45
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.48 to 0.52M
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.01
Dichte 1.0100g/mL