Learn More
Tetrabutylammoniumperchlorat, enthält max. 10 % Wasser, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-195829 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10761062
Marke: Thermo Scientific Acros 420140250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341.917 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz, Phase-Transfer-Katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1923-70-2
Summenformel C16H36ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 341.917
MDL-Nummer MFCD00038722
InChI-Schlüssel KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Perchlorat
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium perchlorate
Farbe Weiß
Namenshinweis Contains Max. 10% Water
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (CH3(CH2)3)4NClO4
Formelmasse 341.91
Reinheit (%) ≥97.5%
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung 290°C
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver