Learn More
Tetrabutylammoniumperchlorat, enthält max. 10 % Wasser, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458558 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13458558 500 g Glasflasche 500 Gramm
10761062 25 g Glasflasche 25 Gramm
10568902 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13458558 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 420145000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 CHF
    747.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 142.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341.917 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz, Phase-Transfer-Katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1923-70-2
Summenformel C16H36ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 341.917
MDL-Nummer MFCD00038722
InChI-Schlüssel KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Perchlorat
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium perchlorate
Farbe Weiß
Namenshinweis Contains Max. 10% Water
Schmelzpunkt 210.0°C
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung 290°C
Strukturformel (CH3(CH2)3)4NClO4
Menge 500 g
Physikalische Form Kristallpulver
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 341.91
Reinheit (%) 97.5%