Learn More
Tetrabutylammoniumperchlorat, enthält max. 10 % Wasser, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10761062 25 g Glasflasche 25 Gramm
10568902 100 g Glasflasche 100 Gramm
13458558 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761062 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 420140250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341.917 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz, Phase-Transfer-Katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1923-70-2
Summenformel C16H36ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 341.917
MDL-Nummer MFCD00038722
InChI-Schlüssel KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Perchlorat
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium perchlorate
Farbe Weiß
Namenshinweis Contains Max. 10% Water
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (CH3(CH2)3)4NClO4
Formelmasse 341.91
Reinheit (%) ≥97.5%
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung 290°C
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver