Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid-Titrant, 0.4M in Wasser, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10588322 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10588322
Marke: Thermo Scientific undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Ionenpaar-Chromatographie, Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium hydroxide titrant
Farbe Nicht benannt
Namenshinweis 0.4M in Water
Strukturformel (CH3(CH2)3)4NOH
Beilstein 04, II, 634
Konzentration 0.37 to 0.43M
Fieser 05,645; 11,500
Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;hydroxid
Formelmasse 259.47
Güte HPLC
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Flammpunkt >110°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.