Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid-Titrant, 0.4M in Wasser, HPLC-Gütegrad, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 420120025
Additional Details : CAS : 2052-49-5 Gewicht : 2.55000kg Transport : UN number : 3267 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 2.5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10023643
  • 963.00 CHF / 2.50 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 13
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Ionenpaar-Chromatographie, Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2052-49-5
259.48
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
2723671
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
C16H37NO
MFCD00009425
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
tetrabutylazanium hydroxide
Spezifikation
(1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm
(1 cm cell vs water)
2052-49-5
C16H37NO
MFCD00009425
0.37 to 0.43M
0.85
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylazanium hydroxide
2723671
Lösung
Kunststoffflasche
Nicht ausgewiesen
>110°C
Tetrabutylammonium hydroxide titrant
0.4M in Water
500ppm max.
(CH3(CH2)3)4NOH
04, II, 634
05,645; 11,500
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
259.48
259.47
HPLC
Solubility in water: soluble.
2.5kg
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate