Learn More
Tetrabutylammonium Hydroxide Solution, Volumetric, 0.1M in Toluene/Methanol (0.1N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635030 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15635030
Marke: Honeywell-Fluka 354341L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Volumetric, (C4H9 ) 4NOH 0.1M in toluene/methanol 0.1N, for titration in non-aqueous medium
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium hydroxide solution
Farbe Farblos
Namenshinweis Volumetric, 0.1M (C4H9)4NOH in toluene/methanol (0.1N), for titration in non-aqueous medium
CAS 2052-49-5
Siedepunkt 64°C
Summenformel C16H37NO
Strukturformel (CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
MDL-Nummer MFCD00009425
UN-Nummer UN1992
Beilstein 3571228
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Tetrabutylammonium-Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formelmasse 259.47g/mol
Verpackung Glasflasche
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C (51.8°F)
Physikalische Form Flüssig