Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung, MP Biomedical
Artikelnummer. 11474441 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11474441 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11474441 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215210450
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung hat eine Konzentration von 40 % in H2O und ist ein Phasentransferkatalysator.
  • Wird als Härtungsbeschleuniger für Epoxidharze verwendet
  • Wird auch zur Herstellung von Dichlorcarben aus Chloroform verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1, tetrabutylammonium hydroxide solution in water
PubChem CID 2723671
IUPAC-Name Tetrabutylammonium-Hydroxid
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium Hydroxide
Physikalische Form Liquid
Menge 50 mL
Verpackung Glas
Dichte 0,99 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Güte Research
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% in H2O