Learn More
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 168°C |
Farbe | Weiß |
pH | 2.1 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 339.53g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
- Gefahr||Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.