Learn More
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 99 %, für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10588132 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10588132 50 g Glasflasche 50 Gramm
10095650 10 g Glasflasche 10 Gramm
10371351 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10588132 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 420100500
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tetrabutylammonium-Wasserstoffsulfat, 99 %, für HPLC, ACROS Organics, Menge:500g, Verpackung:Glasflasche, farblos bis weiß, Gütegrad:HPLC, Schmelzpunkt:168 bis 172 °C, Molekulargewicht:339,53, Prozent Reinheit:99%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Ionenpaar-Chromatographie, Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32503-27-8
Summenformel C16H37NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 339.54
MDL-Nummer MFCD00011637
InChI-Schlüssel SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC-Name Schwefelwasserstoff;tetrabutylazanium
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Extinktion (0.005M in water) (1 cm cell vs water), (0.005M in water) (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 230nm, 0.05 max. at 210nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm
Schmelzpunkt 168.0°C to 172.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NHSO4
Menge 50 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >50%.
Formelmasse 339.53
Reinheit (%) 99%
Güte HPLC
Physikalische Form Pulver oder Kristalle