Learn More
Tetrabutylammonium-Wasserstoffsulfat, 0.98 HPLC-Qualität, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15598904 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15598904 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15598904 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. V36007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
    Für die Verwendung in der Ionenpaar-Chromatographie, Hochleistungsflüssigkeitschromatographie; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
CAS 32503-27-8
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Summenformel C16H37NO4S
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 0.00 kg
Synonym Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, Tetrabutylammoniumbisulfat, Tetra-n-Butyl-Ammoniumhydrogensulfat, Tetrabutylammoniumsulfat 1:1, 1-Butanamin, N,N,N-Tributyl-, Sulfat 1:1, Tetrabutylazaniumhydrogensulfat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
InChI-Schlüssel SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Schwefelwasserstoff;tetrabutylazanium
Molekulargewicht (g/mol) 339.54
PubChem CID 94433
Formelmasse 339.54
Reinheit (%) 98 %
Güte HPLC