Learn More
Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30452559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30452559 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452559 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT31065810G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3109-63-5
Summenformel C16H36F6NP
Molekulargewicht (g/mol) 387.43
IUPAC-Name hexafluoro-λ⁵-phosphanuide; tetrabutylazanium
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Formelmasse 387.249