Learn More
Tetrabutylammoniumfluorid (1,0 M in THF), TRC
Artikelnummer. 30420579
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420579 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420579 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29123550ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium Fluoride
CAS 429-41-4
Summenformel C16H36FN
Menge 50 mL
Synonym Tetrabutylammonium Fluoride, TBAF, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride
InChI-Formel InChI=1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Fluorid
Molekulargewicht (g/mol) 261.46
Formelmasse 261.2832
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M