Learn More
Tetrabutylammoniumcyanid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrabutylammonium cyanide |
| CAS | 10442-39-4 |
| Summenformel | C16H36N • CN |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Tetrabutyl Ammonium Cyanide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[C-]#N |
| IUPAC-Name | Tetrabutylammoniumcyanid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.48 |
| Formelmasse | 268.28 |