Learn More
Tetrabromothiophene, 99+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10021620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
25 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10021620 25 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10021620 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 137960250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromothiophene
Namenshinweis 99+%
CAS 3958-03-0
Schmelzpunkt 112.0°C to 116.0°C
Farbe Braun bis Creme
Siedepunkt 326.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4Br4S
MDL-Nummer MFCD00005419
Menge 25 g
Beilstein 17, 34
Synonym tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
InChI-Schlüssel AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
IUPAC-Name 2,3,4,5-TetraBromthiophen
Molekulargewicht (g/mol) 399.72
PubChem CID 77565
Formelmasse 399.71
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabromothiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.