Learn More
Tetrabromophthalic Anhydride 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10407150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10407150 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10407150 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 137950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophthalic anhydride
Namenshinweis 98%
CAS 632-79-1
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass Bottle
Summenformel C8Br4O3
MDL-Nummer MFCD00005919
Menge 5g
Synonym tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble (hydrolysis to acid). Other solubilities: insoluble in ethanol,, slightly soluble in benzene,, soluble in xylene, acetic acid
InChI-Schlüssel QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
IUPAC-Name 4,5,6,7-tetrabromo-2-benzofuran-1,3-dione
Molekulargewicht (g/mol) 463.701
PubChem CID 12443
Formelmasse 463.7
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabromophthalic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.