Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenolphthaleinethylester
Artikelnummer. 10289600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10289600 1 g Glasflasche 1 Gramm
10108090 5 g Glasflasche 5 Gramm
10379103 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10289600 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 420070010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1176-74-5 | C22H14Br4O4 | 661.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1176-74-5
Summenformel C22H14Br4O4
Molekulargewicht (g/mol) 661.96
MDL-Nummer MFCD00066387
InChI-Schlüssel SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromophenolphthalein ethyl ester, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester, ethyl tetrabromophenolphthalein, unii-6d91ns781o, ethyl 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl benzoate, 3 inverted exclamation marka,3 inverted exclamation marka,5 inverted exclamation marka,5 inverted exclamation marka-tetrabromophenolphthalein ethyl ester, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, benzoic acid,2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-,ethyl ester, ethyl 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methyl benzoate
PubChem CID 92873
IUPAC-Name Ethyl 2-[(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
Schmelzpunkt 208.0°C to 211.0°C
Farbe Rot bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 9331
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible.
Spektrophotometrie 80.0% min.
Formelmasse 661.96
Güte Rein
Physikalische Form Pulver