Learn More
Tetrabromphenolphthalein-ethyester-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343306
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343306 1 g 1 Gramm
11353306 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12674.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700.06 g/mol
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt is used as reagent for detection of proteins and as indicator for ion-pair extraction titration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrabromophenolphthaleinethylester-Kaliumsalz wird als Reagenz für den Nachweis von Proteinen und als Indikator für die Titration der Ionenpaarextraktion verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62637-91-6
Summenformel C22H13Br4KO4
Molekulargewicht (g/mol) 700.06
MDL-Nummer MFCD00011662
InChI-Schlüssel WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium tetrabromophenolphthalein ethyl ester, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl phenolate, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl benzenolate, dj-2, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt 1:1, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
PubChem CID 23689366
IUPAC-Name potassium 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]methyl]benzen-1-olate
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
Schmelzpunkt ∽273°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3848263
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 700.06