Learn More
Tetrabromphenolphthalein-Ethylester, Kaliumsalz, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10216200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10216200 1 g Glasflasche 1 Gramm
10081790 5 g Glasflasche 5 Gramm
16640832 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10216200 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 151580010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700,06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62637-91-6
Summenformel C22H13Br4KO4
Molekulargewicht (g/mol) 700.06
MDL-Nummer MFCD00011662
InChI-Schlüssel WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23689366
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, potassium salt
Merck Index 15, 9331
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name Kalium;2,6-Dibrom-4-[(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-ethoxycarbonylphenyl)methyl]phenolat
Formelmasse 700.05
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 660 min. (600nm, ethanol)
Farbe Schwarz/Blau bis Blau
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Granulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke