Learn More
Tetrabromophenol Blau, TRC
Artikelnummer. 30134582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134582 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30134582 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29563850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-25-5
Summenformel C19 H6 Br8 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 985.54
Synonym Phenol, 4,4'-(4,5,6,7-tetrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-, S,S-dioxide, Tetrabromophenol blue (6CI), 3H-2,1-Benzoxathiole, phenol deriv., 4,4’-(4,5,6,7-Tetrabromo-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol], NSC 11236
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[4,5,6,7-Tetrabrom-3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-Phenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophenol Blue
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H6Br8O5S/c20-7-1-5(2-8(21)16(7)28)19(6-3-9(22)17(29)10(23)4-6)11-12(24)13(25)14(26)15(27)18(11)33(30,31)32-19/h1-4,28-29H
Formelmasse 977.3403