Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenolblau
Artikelnummer. 11450651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450651 25 g 25 Gramm
11430651 1 g 1 Gramm
11440651 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450651 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B20123.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985.544 g/mol
Tetrabromophenol Blue is used as acid-base indicator. It is used in oxidative- as well as in non-oxidative hair dye formulations. It is used as an industrial dye, a laboratory indicator, and a biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrabromophenolblau wird als Säure-Basen-Indikator verwendet. Es wird sowohl in oxidativen als auch in nicht oxidativen Haarfärbeformulierungen verwendet. Es wird als Industriefarbstoff, Laborindikator und biologisches Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-25-5
Summenformel C19H6Br8O5S
Molekulargewicht (g/mol) 985.544
MDL-Nummer MFCD00005876
InChI-Schlüssel QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6,3',5',3'',5''-Octabromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 78159
IUPAC-Name 2,6-Dibromo-4-[4,5,6,7-Tetrabrom-3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophenol Blue
Schmelzpunkt 203°C to 205°C (decomposition)
Beilstein 378438
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 985.55